51603-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
técnicas
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
120 m2/g
impurezas
<5 ppm (metals)
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
dimethylphenylhexyl phase
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
pH
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Las moléculas pequeñas son iones y compuestos de peso molecular normalmente inferior a 900 dalton. Estos compuestos pueden separarse y analizarse con eficacia mediante HPLC, UHPLC y LC-MS utilizando principalmente partículas de sílice o fases estacionarias monolíticas con una amplia gama de composiciones químicas de la columna (modificaciones).