Documentos clave
507806
Supelco
Revestimiento de tapón de PTFE
white PTFE, diam. 8 mm, for use with 2 mL vial - standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE liner
white PTFE
descripción
Oversized for better sealing ability.
envase
pkg of 100 ea
Diámetro
8 mm
compatibilidad
for use with 2 mL vial - standard opening
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)