50630-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 10 cm × 1.5 mm
Agency
suitable for USP L1
Nivel de calidad
Características
endcapped
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
L × D.I.
10 cm × 1.5 mm
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
std dev 2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
pH operativo
2-9
Descripción general
Si desea más información sobre esta nueva tecnología de columna, visite la página de inicio Ascentis Express.
Aplicación
Análisis mediante UHPLC/MS de aceite de maíz en Ascentis® Express C30 en comparación con Ascentis® Express C18
Análisis mediante UHPLC del paracetamol e impurezas en Ascentis® Express C18, 2,7 μm
Análisis mediante HPLC de los parabenos en Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)