50615-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L43
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
3 cm × 3 mm
superficie
90 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)