Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50539-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express C18, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
pkg of 3 ea
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 mm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
Matriz
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
90 Å
pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-