Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50474-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
3 cm × 4.6 mm
superficie
90 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
phenylhexyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can a 100% aqueous mobile phase be used with the Phenyl-Hexyl HPLC column?
1 answer-
The phenyl-hexyl phase is 100% aqueous compatible.