Documentos clave
502413
Upchurch PEEK Microtight® Connector
Butt connects 2 pieces of capillary. True zero dead volume design, pkg of 2 ea
Sinónimos:
Microtight® Union
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
description
zero dead volume
packaging
pkg of 2 ea
General description
Unión Microtight: Conecta dos piezas de tuberías capilares. Diseñadas para un volumen muerto cero . Las dos piezas de tubería se asientan entre sí. Use el tapón medidor (incluido) para asentar adecuadamente. También incluye 2 conexiones Micro-Fingertight.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)