Documentos clave
50201-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinónimos:
Partisil HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC Partisil, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L27
Línea del producto
Partisil
fabricante / nombre comercial
Partisil
Parámetros
≤70 °C temp. range
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
85 Å
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)