Documentos clave
501824
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
1000 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Formulario
gas
envase
cylinder of 14 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T236-14
disponibilidad
not available in EU, Canada
concentración
1000 ppm each component in helium
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)