Documentos clave
50173-U
Nucleosil® SA (sulphonic acid) HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Línea del producto
Nucleosil®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Nucleosil®
Extensión del etiquetado
6.5% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
sulphonic acid
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
técnica de separación
normal phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)