48879
ASTM® D3710 Quantitative Calibration Mix
certified reference material, (conc. varied, Neat)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D3710
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 6 × 1 mL
concentración
(conc. varied, Neat)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Central nervous system,Nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-70.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-56.67 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)