Merck
48863
Supelco
Anthracene–d10 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14D10
Número de CAS:
Peso molecular:
188.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 625
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type internal/surrogate
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c21c(c(c3c(c2[2H])c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clave InChI
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)