48836
cis-1,2-Dichloroethylene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
Clave InChI
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)