Merck
48266
Supelco
ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D5134
envase
pkg of 6 × 1 mL
concentración
(Approx. 70 identified components. Neat fraction.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
32 °C
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Approximately 70 identified componets. Neat fraction. Actual refinery reformate product.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chromatograms
suitable for GC