47868
D-Biotin
analytical standard
Sinónimos:
Biotina, D-Biotina, Bios II, Coenzima R, Vitamina H, Vitaminas B7
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Características
standard type water soluble vitamin
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
231-233 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Clave InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?