Merck
47850
Supelco
Benzoato de sodio
analytical standard
Sinónimos:
Ácido benzoico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
144.10
Beilstein:
3572467
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
Número E:
E211
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 556 g/L
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
El benzoato de sodio es un producto químico en polvo blanco granular o cristalino, que puede utilizarse comúnmente como aditivo alimentario o conservante en la industria alimentaria. Puede encontrar aplicaciones como agente terapéutico en el tratamiento de algunas enfermedades raras como la hiperamonemia y la hiperglicinemia no cetótica.
Aplicación
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Davidson M.P, et al. et al.
Antimicrobials in Food (2005)
Pediatric drug formulations of sodium benzoate:: II. Coated granules with a lipophilic binder
Breitkreutz J, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 56(2), 255-260 (2003)
Sandesh C S Nagamani et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 14(5), 501-507 (2012-01-14)
The urea cycle consists of six consecutive enzymatic reactions that convert waste nitrogen into urea. Deficiencies of any of these enzymes of the cycle result in urea cycle disorders (UCDs), a group of inborn errors of hepatic metabolism that often
Jia Li et al.
Environmental science and pollution research international, 18(9), 1567-1573 (2011-05-18)
This study investigated the effect of copper on chemical oxygen demand (COD) removal efficiency and on the properties (mainly settling and dewatering) and the composition of extracellular polymeric substances (EPS) when 20 mg/L Cu(II) was continuously dosed to a sequencing
Yue Mu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 130-135 (2011-09-06)
The toxicity of sodium benzoate to trypsin was investigated by fluorescence spectroscopy, synchronous fluorescence spectroscopy, UV-visible absorption spectroscopy and circular dichroism (CD) spectroscopy under mimic physiological conditions. Sodium benzoate could unfold trypsin by decreasing the β-sheet structure, which leads to