47641-U
Reversed Phase Test Mix 2
certified reference material, in acetonitrile: water (varied conc.), solution
Sinónimos:
HPLC Test Mixture for Reversed Phase Columns
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solution
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
in acetonitrile: water (varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidad
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.