Documentos clave
47408
Supelco
VOC Mix 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Sinónimos:
Volatile Organic Compounds Mix 6
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Agency
EPA 8260
suitable for EPA 8260
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 4 × 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
EPA VOC mix 6 is a standard calibration mix, which may be used for the analysis of volatile organic compounds by gas-chromatography coupled with mass spectrometry technique (GC-MS).
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    Bromomethane
    Chloroethane
    Chloromethane
    Dichlorodifluoromethane
    Trichlorofluoromethane
    Vinyl chloride
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)