Merck
47288
Supelco
D-(+)-Maltose monohydrate
analytical standard
Sinónimos:
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
360.31
Beilstein:
93798
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type disaccharide
clases químicas de analitos
oligosaccharides
envase
pkg of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Clave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
D-(+)-Maltose monohydrate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in honey samples using capillary gas chromatography.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Optimization of the capillary gas chromatographic analysis of mono-and oligosaccharides in honeys
Barez GAJ, et al.
Chromatographia, 50(7-8), 461-469 (1999)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene