47278
Bromodichloroacetic acid solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 552.2
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
XSWVFEQKZFUULO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)