Merck
442880
Supelco
2,4-Dichlorophenol-d3
analytical standard
Sinónimos:
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6D3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
166.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
envase
ampule of 50 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
Clave InChI
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
114 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)