442876
Bisphenol A-d16
analytical standard
Sinónimos:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
About This Item
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 50 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cambio de masa
M+16
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
Clave InChI
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)