442716
Naphthalene-d8
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
0.03 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
lim. expl.
5.9 %
envase
ampule of 250 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clave InChI
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?