442696
Octacosane
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
vapor density
13.6 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
application(s)
environmental
petroleum
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI key
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F
flash_point_c
227 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane