442579
Endrin ketone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 25 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl[C@@H]1[C@@]2(Cl)[C@H]3[C@@H]4C[C@@H]5[C@H]3[C@](Cl)(C2(Cl)Cl)[C@@]1(Cl)[C@@H]5C4=O
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)6-2-1-3(7(6)19)4-5(2)11(9,16)12(17,18)10(4,8)15/h2-6,8H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+,8+,9-,10+,11-/m1/s1
Clave InChI
IZHZFAQWVKBTSL-YTMKBKNTSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?