442391
3-Methylphenol
analytical standard
Sinónimos:
m-Cresol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
3.72 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
1036 °F
lim. expl.
1.06-1.35 %, 150 °F
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.