442377
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
analytical standard
Sinónimos:
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
7.6 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
878 °F
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
cadena SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Clave InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - open cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?