Merck
42954
Supelco
Pentylbenzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1-Phenylpentane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.24
Beilstein:
1904359
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
densidad
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
Clave InChI
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)