Documentos clave
42174
Supelco
Ampoules 2ml
for color reference solutions
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 563,00
US$ 563,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 563,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 563,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
diám. × Al
12 mm × 115.8 mm
Aplicación
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
Envase
bag with 549 ampoules
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)