Documentos clave
41909
Supelco
Soporte para cilindros SCOTTY® 110 HP
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
aplicaciones
environmental
Descripción general
Ensures your SCOTTY 110 cylinder will be stable on a bench-top or other flat surface. This product will hold cylinders with a 3¼" diameter.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)