41900-U
TO-14 Calibration Mix 1
39 components, 100 ppb each component in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
EPA TO-14
uso
sufficient for ≥80 uses
caducidad
1 yr
envase
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T9Z90012-110
concentración
100 ppb each component in nitrogen
Parámetros
1800 psi pressure
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Al × diám.
12 1/4 in. (31 cm) × 3 1/4 in. (8.3 cm)
Adaptador
CGA 180 fitting
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
Descripción general
Wenn verfügbar, sind die Komponenten in Scott TO-14 Gaskalibriermischungen auf NIST Referenzmischungen (NIST SRM 1804) rückführbar. Alle sind für höchste Stabilität und Genauigkeit zertifiziert.
Die Haltbarkeit beträgt ein Jahr für Mischungen mit einer Konzentration von 1ppm und sechs Monate für Mischungen mit einer Konzentration von 100ppm.
Aplicación
Otras notas
Analito
Aplicación
regulador
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.