Merck
41402
Supelco
Coniferyl alcohol
analytical standard
Sinónimos:
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 87,00
US$ 87,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 87,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
2048961
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 87,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)