40911
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
analytical standard
Sinónimos:
Lawsone, Natural Orange 6
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
Clave InChI
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)