Documentos clave
330200
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
100 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
descripción
Compressed Gas NOS
Formulario
gas
envase
cylinder of 14 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T219-14
disponibilidad
not available in EU, Canada
concentración
100 ppm each component in helium
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
Descripción general
C1-C6 n-Paraffins include:
  • 100 ppm of each component in helium. The multi-component gas mixture is suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is provided.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)