Documentos clave
30282-U
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
pkg of 10 ea
Sinónimos:
Septa, PTFE/Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiales
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
envase
pkg of 10 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
aplicaciones
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)