30139-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Carbotrap® 300, stainless steel TD tube, unconditioned, pkg of 10 ea
Materiales
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
Línea del producto
Carbotrap®
Características
unconditioned
envase
pkg of 10 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 × 3 1/2
Matriz
Carbotrap® 300 graphitized carbon black (GCB)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoría alternativa más sostenible
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)