Documentos clave
29631-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
100F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 100 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
cone tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
color (aqua)
Características
point style 1
syringe type F (cemented needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 005335
aguja L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volumen
100 μL
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)