Documentos clave
29623-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
26 ga
Características
point style 1
syringe type F (cemented needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 001982
aguja L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volumen
5 μL
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)