Merck
2879625-U
Supelco
Revestimiento de entrada, tipo dividido/sin división, diseño Straight Fast FocusLiner (cargado de lana)
pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41115719
NACRES:
SB.54
packaging
pkg of 25 ea
L × O.D. × I.D.
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
General description
Deactivated glass liner for capillary injection port
Legal Information
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)