Merck
2879425-U
Supelco
Split, straight through
pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
envase
pkg of 25 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Descripción general
  • Length 78.5 mm × O.D. 6.3 mm × I.D. 4 mm
  • Packed with quartz wool
  • Mfr. Part No.: 210-3003
·
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)