2878405-U
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Single Taper FocusLiner™ Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Productos recomendados
descripción
Split/Splitless FocusLiner™ for 17A with SP-17, with taper (wool packed)
Características
Split/Splitless FocusLiner™, Tapered, packed with Quartz wool
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
compatibilidad
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
Descripción general
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)