Merck
2875901-U
Supelco
Inlet Liner, On-Column Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
descripción
PTV liner for Trace 2000
envase
pkg of 1 ea
L × D.I. × D.E.
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (PTV Injector)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)