Documentos clave
28298-U
Supelco
Sellos de engarce con tapones de goma Viton®
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
aluminum seal
black Viton® septum
Características
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
envase
pkg of 288 ea
diám. × grosor
20 mm × 0.76 mm
junta diám.
20 mm
Adaptador
thread for 20 mm
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)