Documentos clave
28286-U
Supelco
Empty Tube for Thermal Desorption
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., pkg of 1 ea
Sinónimos:
Empty Tube for Thermal Desorption
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiales
glass TD tube
Características
fritted
envase
pkg of 1 ea
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Gerstel® TDS A & TDS2
Descripción general
Empty Tube with Frit for GERSTEL® TD is used for packing other adsorbents or sample preparation applications.
Información legal
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)