28017-U
Diffusion Caps
Standard
Sinónimos:
Diffusion Cap, Standard, 10 pk
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
L4070207
temperatura máxima
100 °C
técnicas
active air sampling: suitable
Al × An × P
17 mm × 10.0 mm × 15 mm
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.