Documentos clave
27449
Supelco
Snap Top Seals
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 13 mm,
starburst cap
, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE/silicone
polypropylene seal
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diámetro
13 mm
Adaptador
thread for 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)