27226
Stoppers
septum diam. 13 mm, red rubber, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red rubber
envase
pkg of 100 ea
D.E.
13 mm
membrana de goma diám.
13 mm
compatibilidad
for use with 7 mL screw top vials
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)