Documentos clave
27190-U
Supelco
Septum, Barrier
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
barrier (silicone bonded to aluminum)
description
aluminum/silicone
septum type: Barrier
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
22 mm
diam. × thickness
22 mm × 0.100 in.
compatibility
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)