Merck
25942
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Varian®)
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
glass column
fabricante / nombre comercial
Varian
Parámetros
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matriz
80/120 Carbopack B DA support
grupo activo de la matriz
4% Carbowax 20M phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Varian
Descripción general
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Varian 3000, 4000, 6000, and Vista (FID, inj A to det A).
Aplicación
ácido láctico/ ácidos grasos volátiles
Información legal
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)