Documentos clave
24869
Supelco
Tube Holder for PAS-500 Pump
for use with detector tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with detector tube
Descripción general
Tube Holder for PAS-500 Pump for detector tube are used as accessories for PAS-500 micro air sampler used in air monitoring.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)